Learn More
Pyrex™ Imbuto con chiavetta in vetro e gambo con cono Quickfit™
Codice prodotto. 11351875
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Cone Size:
14/23
19/26
Valvola di chiusura:
2.0mm bore
2.5mm bore
4.0mm bore
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Cone Size Valvola di chiusura Dimensione della confezione
11351875 100 mL 19/26 2.5mm bore Pezzo
11341875 100 mL 14/23 2.5mm bore Pezzo
11331875 50 ml 14/23 2.0mm bore Pezzo
11361875 250 mL 19/26 2.5mm bore Pezzo
15517790 500 mL 19/26 4.0mm bore pezzi 5
15537790 1000 mL 19/26 4.0mm bore pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11351875 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore D1/22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.13€
    80.27€ / pezzi 1
    Risparmia 15.86€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 09-03-2027
Add liquid to most Quickfit™ flasks and assemblies. Pyrex™ Quickfit™ Glass Key and Stem with Cone includes stopcock with interchangeable glass key.
  • Complies with ISO 4800
  • Funnel stem with ground glass cone for easy incorporation into Quickfit™ flasks and assemblies
  • Stopcock has interchangeable glass key
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Cone Size 19/26
Include Ground glass cone, stopcock with glass key
Valvola di chiusura 2.5mm bore
Product Type Dropping Funnel