Learn More
Quickfit™ Imbuto con cono in vetro smerigliato Quickfit™
Codice prodotto. 12438816
Cambia vista
Click to view available options
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cone Size Dimensione della confezione
12438816 24/29 Pezzo
12094213 14/23 Pezzo
12004223 19/26 Pezzo
11328054 29/32 Pezzo
11338054 34/35 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12438816 Fornitore Quickfit™ N. del fornitore CF5/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.91€
    47.72€ / pezzi 1
    Risparmia 9.19€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 27-01-2027
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. L’imbuto Quickfit™ con cono di vetro smerigliato è stato progettato per il trasferimento di polveri in fiasche e contenitori Quickfit™.
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Funnel with Ground Glass Cone is designed for transferring powders into Quickfit™ flasks and vessels.
  • Designed for transferring powders into Quickfit™ flasks and vessels
  • With Quickfit™ ground glass cone
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 105mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Cone Size 24/29
Include Cono in vetro smerigliato Quickfit™
Product Type Imbuto per polveri