Learn More
Imbuto Buchner in vetro con disco in vetro sinterizzato Quickfit™
Codice prodotto. 12425386
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
500 ml
Diametro (sistema metrico) disco:
55 mm
55mm
95 mm
Cone Size:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) disco Cone Size unitSize
12425386 125 ml 55 mm 19/26 Pezzo
12098473 125 ml 55 mm 24/29 Pezzo
12008483 500 ml 95 mm 24/29 Pezzo
15567960 125 ml 55mm 29/32 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12425386 Fornitore Quickfit N. del fornitore SF3A32
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilizzato al posto delle carte da filtro tradizionali che verrebbero consumate da acidi e alcali. L'imbuto Büchner in vetro Quickfit™ con disco in vetro sinterizzato è prodotto in vetro borosilicato resistente agli agenti chimici. Il cono in vetro smerigliato integrato sullo stelo si collega a fiasche e recipienti Büchner Quickfit™.
Used in place of conventional filter papers that would be destroyed by acids and alkalis. Quickfit™ Glass Büchner Funnel with Sintered Glass Disc is manufactured from chemical-resistant borosilicate glass. Integral ground glass cone on stem connects to Quickfit™ Büchner flasks and vessels.
  • Büchner funnel with glass sintered disc
  • Borosilicate glass construction for high resistance to chemical attack
  • Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
  • Integral ground glass cone on stem for connecting to Quickfit™ Büchner flasks etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Materiale Vetro borosilicato
Cone Size 19/26
Da utilizzare con (applicazione) Beute Buchner Quickfit™
Diametro (sistema metrico) disco 55 mm
Include Disco in vetro sinterizzato, cono in vetro smerigliato
Porosità 3
Dimensione del poro 16 to 40μm
Product Type Imbuto per filtrazione Buchner
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.