Learn More
Imbuto in vetro Quickfit™ con rubinetto d'arresto Rotaflo™ e chiave in PTFE
Codice prodotto. 11371875
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Cone Size:
14/23
19/26
Valvola di chiusura:
3mm Bore
6mm Bore
Foro da 3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Cone Size Valvola di chiusura unitSize
11371875 50 ml 14/23 Foro da 3 mm Pezzo
12050073 100 ml 14/23 Foro da 3 mm Pezzo
12060073 100 ml 19/26 Foro da 3 mm Pezzo
12070073 250 ml 19/26 3mm Bore Pezzo
15527790 500 ml 19/26 6mm Bore pezzi 5
15547790 1000 ml 19/26 6mm Bore pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11371875 Fornitore Quickfit N. del fornitore D1/11GP
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con rubinetto d'arresto GP Rotaflo™ e chiavetta in PTFE. L'imbuto in vetro Quickfit™ con rubinetto d'arresto Rotaflo™ e chiavetta in PTFE non richiede lubrificazione o grassi contaminanti ed è esente da grippaggio con soluzioni caustiche. Conforme agli standard ISO 4800 Tipo 3.
  • Complies to ISO 4800, Type 3 
  • Funnel stem with ground-glass cone for easy incorporation into the sockets of Quickfit™ flasks and vessels.
  • Fitted with GP Rotaflo™ stopcock with PTFE key
    - No lubrication required
    - No contaminating greases
    - No seizure with caustic solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Cone Size 14/23
Include Rubinetto d'arresto GP Rotaflo™ con chiavetta in PTFE, cono
Valvola di chiusura Foro da 3 mm
Product Type Imbuto contagocce