Learn More
Quickfit™ Glass Shaft Anchor
Codice prodotto. 15597980
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
450mm
600mm
750mm
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
11 mm
Altezza lama (sistema metrico):
90mm
135mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) albero Altezza lama (sistema metrico) unitSize
15597980 450mm 6 mm 90mm pezzi 5
15507990 600mm 6 mm 135mm pezzi 5
15517990 750mm 11 mm 135mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15597980 Fornitore Quickfit N. del fornitore ST1/5
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for use with Quickfit™ wide-neck reaction flasks FR:F series.
  • Designed for low speed operation
  • Ideal for use with Quickfit™ wide neck reaction flasks FR:F series
  • Paddle closely follows the contour of the flask walls
  • Useful where the build up of solid material on the walls is likely
  • The minimum neck size required for the stirrer is 100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) albero 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Quickfit wide-neck reaction flasks FR:F series
Da utilizzare con (applicazione) For low speed operation
Altezza lama (sistema metrico) 90mm
Lunghezza (sistema metrico) 450mm
Tipo Stirrer Shaft Anchor
Materiale Borosilicate Glass