Learn More
Pesafiltri bassi in vetro borosilicato QuickFit™ Jointed Ware
Codice prodotto. 12451041
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
10 ml
20 ml
25 mL
40 mL
60 mL
100 mL
Forma:
Squat
Tall
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Forma Dimensione della confezione
12451041 20 ml Squat Pezzo
12401041 8 mL Tall Pezzo
12628650 10 ml Squat Pezzo
12411041 20 ml Tall Pezzo
12421041 25 mL Tall Pezzo
12431041 40 mL Tall Pezzo
12441041 60 mL Tall Pezzo
12461041 100 mL Tall Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 12451041 missing translation for 'mfr' Pyrex missing translation for 'supplierNo' WB50/30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.40€
    19.05€ / pezzi 1
    Risparmia 6.35€
    25% Sconto
In stock
In vetro borosilicato Pyrex™ chimicamente inerte e conforme alle linee guida DIN 12605. Le bottiglie per pesatura Quickfit™ con tappi di vetro smerigliato sono disponibili in una varietà di formati con una scelta tra bottiglie di forma bassa o alta.
Manufactured from chemically inert Pyrex™ Borosilicate Glass and complies with DIN 12605. Quickfit™ Weighing Bottles with Ground Glass Stoppers are available in a variety of capacities with choice of squat or tall form bottles.
  • Complies with DIN 12605
  • Chemically inert Pyrex™ Borosilicate Glass
  • Lightweight construction with ground glass stoppers
  • Choice of squat or tall form bottles
Specifications
Capacità (sistema metrico) 20 ml
Forma Squat
Include Ground glass stopper
Materiale Vetro borosilicato
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Materiale chiusura Ground Glass
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di chiusura Stopper
Certificazione/Conformità DIN 12605