Learn More
Colonne LC Quickfit™
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass. Quickfit™ Chromatography Column with Rotaflo™ Stopcock includes a 0 porosity chemically resistant glass sintered disc. PTFE Stopcock provides fine control of eluent flow. Ground glass socket accepts Quickfit™ reservoirs.
173.00€ - 379.00€
Specifica
Descrizione Chromatography Column
Quantità 1 Pack
Materiale Pyrex™ Borosilicate Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Tipi di connettore Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Tipi di connettore Include Prezzo Quantità e disponibilità  
11318074
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit
CR20/30
300 mm 20 mm 19/26 Socket GP Rotaflo™ 3mm bore stopcock
231.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12011292
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit
CR30/50
500 mm 26 mm 24/29 Socket GP Rotaflo™ 3mm bore stopcock
283.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12478826
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit
CR10/40
400 mm 10 mm 14/23 Socket GP Rotaflo™ 3mm bore stopcock
217.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12468836
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit
CR60/50
500 mm 40 mm 40/38 Socket GP Rotaflo™ 6mm bore stopcock
379.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12081262
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit
CR10/20
200 mm 10 mm 14/23 Socket GP Rotaflo™ 3mm bore stopcock
198.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12498826
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit
CR20/50
500 mm 20 mm 19/26 Socket GP Rotaflo™ 3mm bore stopcock
173.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass. Quickfit™ Chromatography Column with Rotaflo™ Stopcock includes a 0 porosity chemically resistant glass sintered disc. PTFE Stopcock provides fine control of eluent flow. Ground glass socket accepts Quickfit™ reservoirs.
  • With PTFE Rotaflo™ Stopcock for fine control of eluent flow
  • Chemically resistant glass sintered disc - porosity 0
  • Ground glass socket accepts Quickfit™ reservoirs
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
Specifica
Specifica
Chromatography Column
1 Pack
Pyrex™ Borosilicate Glass