Learn More
Quickfit™ Pear-Shaped Glass Funnel with Glass Key and Stem with Cone
Codice prodotto. 12000083
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Cone Size unitSize
12000083 50 mL 14/23 Pezzo
12020083 250 mL 19/26 Pezzo
12428856 500 mL 24/29 Pezzo
12090073 25 mL 14/23 Pezzo
12438846 50 mL 19/26 Pezzo
12408856 500 mL 19/26 Pezzo
12468846 100 mL 19/26 Pezzo
12448846 100 mL 14/23 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12000083 Fornitore Quickfit N. del fornitore D2/11
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in liquid-liquid extractions to separate (partition) the components of a mixture into two immiscible solvent phases of different densities.
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Funnel stem with cone to allow easy connection to Quickfit™ flasks etc
  • Stopcock features interchangeable glass key
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 50mm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Cone Size 14/23
Numero giunto 14/23
Quantità 1PK
Valvola di chiusura 1.5mm; Glass
Product Type Separatory Funnel