Learn More
Adattatore a gomito Quickfit™
Codice prodotto. 12425376
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
140 mm
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Cone Size unitSize
12425376 100 mm 19/26 Pezzo
12415376 90 mm 14/23 Pezzo
12059111 125 mm 24/29 Pezzo
12069111 140 mm 29/32 Pezzo
15547950 110 mm 24/29 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12425376 Fornitore Quickfit N. del fornitore RA9/22
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Plain bend without vent
Quickfit™ Plain Bend Delivery Receiver adapters are available in a range of cone sizes.
  • Plain bend without vent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Cone Size 19/26
Product Type Receiver Adapter