Learn More
Quickfit™ Plain Digestion Tubes
Codice prodotto. 10459160
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
26 mm
42 mm
Descrizione:
Capacity: 100mL
Capacity: 250mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Descrizione unitSize
10459160 26 mm Capacity: 100mL pezzi 5
12425436 42 mm Capacity: 250mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10459160 Fornitore Quickfit N. del fornitore TT100/26
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with block heaters
  • With plain beaded neck
  • Manufactured from borosilicate glass for highest chemical and thermal durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Capacity: 100mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Diametro (sistema metrico) esterno 26 mm
Overall Length (Metric) 300 mm
Product Type Digestion Tube