Learn More
Quickfit™ Plain Digestion Tubes
Codice prodotto. 12425436
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
26 mm
42 mm
Descrizione:
Capacity: 100mL
Capacity: 250mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Descrizione Dimensione della confezione
12425436 42 mm Capacity: 250mL pezzi 5
10459160 26 mm Capacity: 100mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12425436 Fornitore Quickfit N. del fornitore TT250/42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.70€
    169.13€ / pezzi 5
    Risparmia 34.57€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
For use with block heaters
  • With plain beaded neck
  • Manufactured from borosilicate glass for highest chemical and thermal durability
Specifica
Descrizione Capacity: 250mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Diametro (sistema metrico) esterno 42 mm
Overall Length (Metric) 300 mm
Product Type Digestion Tube