Learn More
Quickfit™ Adattatore con gambo corto Quickfit™
Codice prodotto. 12008991
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
Cone Size:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Cone Size Dimensione della confezione
12008991 65 mm 19/26 Pezzo
12455366 200 mm 19/26 Pezzo
12445366 190 mm 14/23 Pezzo
12425366 65 mm 14/23 Pezzo
12018991 65 mm 24/29 Pezzo
10575895 200 mm 24/29 Pezzo
15577940 65 mm 29/32 pezzi 5
15587940 120 mm 10/19 pezzi 5
15597940 200 mm 29/32 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12008991 Fornitore Quickfit™ N. del fornitore RA1/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.15€
    20.97€ / pezzi 1
    Risparmia 4.18€
    16% Sconto
In stock
Per il trasferimento dei distillati dai condensatori ai recipienti di raccolta. Gli adattatori QuickFit™ semplici a gambo corto sono disponibili in un'ampia gamma di lunghezze del gambo, da corto a molto lungo.
Feed distillate from condensers into receiving vessels. QuickFit™ plain short stem adapters come in a wide variety of lengths from short stems to very long ones.
  • With short or long stem
  • Useful for feeding distillate from condensers into receiving vessels
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Overall Length (English) 2.55 in.
Overall Length (Metric) 65 mm
Da utilizzare con (applicazione) Passaggio di distillato dai condensatori ai recipienti di raccolta
Cone Size 19/26
Product Type Adattatore del recipiente di raccolta