Learn More
Adattatore con gambo corto Quickfit™
Codice prodotto. 15597940
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
Cone Size:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Cone Size unitSize
15597940 200 mm 29/32 pezzi 5
12455366 200 mm 19/26 Pezzo
12445366 190 mm 14/23 Pezzo
12425366 65 mm 14/23 Pezzo
12008991 65 mm 19/26 Pezzo
12018991 65 mm 24/29 Pezzo
10575895 200 mm 24/29 Pezzo
15577940 65 mm 29/32 pezzi 5
15587940 120 mm 10/19 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15597940 Fornitore Quickfit N. del fornitore RA1/14
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per il trasferimento dei distillati dai condensatori ai recipienti di raccolta. Gli adattatori QuickFit™ semplici a gambo corto sono disponibili in un'ampia gamma di lunghezze del gambo, da corto a molto lungo.
Feed distillate from condensers into receiving vessels. QuickFit™ plain short stem adapters come in a wide variety of lengths from short stems to very long ones.
  • With short or long stem
  • Useful for feeding distillate from condensers into receiving vessels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Overall Length (Metric) 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Feeding distillate from condensers into receiving vessels
Cone Size 29/32
Product Type Receiver Adapter