Learn More
Lama in PTFE Quickfit™
Codice prodotto. 12929413
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
450mm
750mm
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
11 mm
Larghezza (sistema metrico):
52mm (Blade)
76mm (Blade)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) albero Larghezza (sistema metrico) unitSize
12929413 450mm 6 mm 76mm (Blade) pezzi 5
10151840 450mm 6 mm 52mm (Blade) pezzi 5
12939413 750mm 11 mm 76mm (Blade) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12929413 Fornitore Quickfit N. del fornitore ST7/3
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these PTFE blades for maximum resistance to chemical attack. Quickfit™ PTFE Blades can be pivoted on the glass shaft to allow passage through small apertures e.g. necks and sockets of Quickfit™ flasks.
Use these PTFE blades for maximum resistance to chemical attack. QuickfitTM PTFE Blades can be pivoted on the glass shaft to allow passage through small apertures e.g. necks and sockets of QuickfitTM flasks.
  • Lame staccabili per la pulizia e la sostituzione
  • Utile per la chiusura sulle pareti dei vasi per evitare graffi
  • Per l'uso con aste di agitazione in vetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) albero 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass stirrer shaft
Da utilizzare con (applicazione) For sweeping close to the vessel walls as they will not cause scratching
Lunghezza (sistema metrico) 450mm
Temperatura (sistema metrico) 250°C
Tipo Stirrer
Larghezza (sistema metrico) 76mm (Blade)
Materiale PTFE