Learn More
Adattatore per testa di distillazione con recupero Quickfit™
Codice prodotto. 11382105
Cambia vista
Click to view available options
Cone Size:
14/23 (Flask/Condenser)
19/26 (beuta/condensatore)
24/29 (Flask), 19/26 (Condenser)
24/29 (beuta/condensatore)
29/32 (Flask/Condenser)
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cone Size unitSize
11382105 24/29 (Flask), 19/26 (Condenser) Pezzo
11362105 14/23 (Flask/Condenser) Pezzo
11372105 19/26 (beuta/condensatore) Pezzo
11392105 24/29 (beuta/condensatore) Pezzo
11302115 29/32 (Flask/Condenser) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11382105 Fornitore Quickfit N. del fornitore SH1/23
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Recover vapor after distillation. QuickFit™ glass recovery head provides an enclosed conduit between flasks and condensers.
Recover vapor after distillation. QuickFit™glass recovery head provides an enclosed conduit between flasks and condensers.
Provides a simple vapour conduit between flasks and distillation condensers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Cone Size 24/29 (Flask), 19/26 (Condenser)
Product Type Recovery Still Head Adapter