Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Steam Distillation Splash Head
Codice prodotto. 15597970
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rotary evaporators
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15597970 Rotary evaporators pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15597970 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore SH7/23/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.95€
    344.38€ / pezzi 5
    Risparmia 116.57€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 16-02-2027
Distillation head with steam connection
  • A splash-head with integral stem for the introduction of steam into flasks during distillation
  • Stem is connected to steam supply via detachable screwthread
Specifica
Descrizione Anti-splash with sinter
Materiale Vetro borosilicato
Tipo Splash head adapter
Da utilizzare con (applicazione) Prevents possible contamination of the condenser from 'bumping' solvents
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Include Coarse, porosity 1 sinter
Quantità 1 Each
Rastremazione Cone: 24/29, Socket: 29/32
Volume (sistema metrico) 90 mL