Learn More
Quickfit™ Steam Distillation Splash Head
Codice prodotto. 13437656
Cambia vista
Click to view available options
Rastremazione:
Cone: 19/26, Socket: 29/32
Cone: 29/32, Socket: 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rastremazione Dimensione della confezione
13437656 Cone: 29/32, Socket: 29/32 Pezzo
15587960 Cone: 19/26, Socket: 29/32 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13437656 Fornitore Quickfit™ N. del fornitore SH16/29
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Distillation head with steam connection
  • A splash-head with integral stem for the introduction of steam into flasks during distillation
  • Stem is connected to steam supply via detachable screwthread
Specifica
Descrizione Anti-splash with sinter
Materiale Vetro borosilicato
Tipo Splash head adapter
Da utilizzare con (applicazione) Prevents possible contamination of the condenser from 'bumping' solvents
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Include Coarse, porosity 1 sinter
Quantità 1 Each
Rastremazione Cone: 29/32, Socket: 29/32
Volume (sistema metrico) 90 mL