Learn More
PYREX™ Quickfit™ Steam Distillation Splash Head
Codice prodotto. 15587960
Cambia vista
Click to view available options
Rastremazione:
Cone: 19/26, Socket: 29/32
Cone: 29/32, Socket: 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rastremazione unitSize
15587960 Cone: 19/26, Socket: 29/32 pezzi 5
13437656 Cone: 29/32, Socket: 29/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15587960 Fornitore Quickfit N. del fornitore SH16/19
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Distillation head with steam connection
  • For use with rotary evaporators
  • Prevents possible contamination of the condenser from 'bumping' solvents
  • Features a coarse porosity 1 sinter to reduce carry over
  • Splash heads feature a 29/32 socket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Anti-splash with sinter
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Splash head adapter
Da utilizzare con (applicazione) Prevents possible contamination of the condenser from 'bumping' solvents
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Include Coarse, porosity 1 sinter
Quantità 1 Each
Rastremazione Cone: 19/26, Socket: 29/32
Volume (sistema metrico) 90 mL