Learn More
Adattatore filettato per cono Quickfit™
Per fissare saldamente termometri e provette su contenitori di vetro. Gli adattatori filettati QuickFit™ sono disponibili in dimensioni diverse per adattarsi a un'ampia gamma di contenitori e ingressi.
48.10€ - 76.45€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per il fissaggio di termometri, tubi di ingresso dei gas |
---|---|
Include | Tappo in plastica, anello in gomma siliconica e rondella in PTFE |
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
Product Type | Adattatore filettato conico |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Cone Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Cone Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10821900
|
Quickfit
ST52/13 |
13 | 19/26 |
49.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10840580
|
Quickfit
ST54/24 |
24 | 29/32 |
76.45€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10654969
|
Quickfit
ST52/18 |
18 | 19/26 |
49.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10187988
|
Quickfit
ST51/13 |
13 | 14/23 |
49.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10684009
|
Quickfit
ST53/18 |
18 | 24/29 |
66.30€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10290219
|
Quickfit
ST51/18 |
18 | 14/23 |
50.75€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10168138
|
Quickfit
ST53/13 |
13 | 24/29 |
66.45€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10484520
|
Quickfit
ST53/24 |
24 | 24/29 |
67.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10426060
|
Quickfit
ST52/24 |
24 | 19/26 |
48.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10494520
|
Quickfit
ST54/13 |
13 | 29/32 |
67.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10870390
|
Quickfit
ST54/18 |
18 | 29/32 |
67.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Secure thermometers and tubes to glass containers. The QuickFit™ screwthread adapter comes in a variety of sizes to fit a variety of container and inlets.
- Con giunto filettato completo di tappo in plastica, anello in gomma siliconica e rondella in PTFE
- Ideale per il fissaggio di termometri, tubi di ingresso gas, ecc.
Specifica
Ideale per il fissaggio di termometri, tubi di ingresso dei gas | |
Tappo in plastica, anello in gomma siliconica e rondella in PTFE | |
Vetro borosilicato Pyrex | |
Adattatore filettato conico |