Learn More
Quickfit™ Pallone con collo corto Pyrex™
Codice prodotto. 12020663
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
90 mm
105 mm
140 mm
163 mm
240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12020663 2000 mL 240 mm Pezzo
12498966 100 mL 105 mm pezzi 5
12643182 250 mL 140 mm pezzi 5
12439016 500 mL 163 mm pezzi 5
12662002 50 mL 90 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12020663 Fornitore Quickfit™ N. del fornitore FR2L/4S
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione e resistenza allo sbalzo termico.
Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock
  • With highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock
  • Comprehensive range of 45 flasks from 5ml to 10000ml
  • Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements 
Specifica
Certificazione/Conformità Il diametro corpo e lo spessore parete sono conformi ai requisiti ISO 1773 e ISO 4797 pertinenti
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Stile collo Corto
Giunto a bussola 29/32
Forma del fondo Rotondo