Learn More
Pallone con collo corto Pyrex™
Codice prodotto. 12662002
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
90 mm
105 mm
140 mm
163 mm
240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12662002 50 mL 90 mm pezzi 5
12498966 100 mL 105 mm pezzi 5
12020663 2000 mL 240 mm Pezzo
12643182 250 mL 140 mm pezzi 5
12439016 500 mL 163 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12662002 Fornitore Quickfit N. del fornitore FR50/2S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.79€
    70.80€ / pezzi 5
    Risparmia 13.99€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione e resistenza allo sbalzo termico.
Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock
  • With highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock
  • Comprehensive range of 45 flasks from 5ml to 10000ml
  • Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements 
Specifica
Certificazione/Conformità Il diametro corpo e lo spessore parete sono conformi ai requisiti ISO 1773 e ISO 4797 pertinenti
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Stile collo Corto
Giunto a bussola 19/26
Forma del fondo Rotondo