Learn More
Quickfit™ Sloping Splash Head Adapter
Codice prodotto. 15507980
Cambia vista
Click to view available options
Cone Size:
19/26 (Condenser), 19/26 (Flask)
19/26 (Condenser), 24/29 (Flask)
24/29 (Condenser), 24/29 (Flask)
29/32 (Condenser), 29/32 (Flask)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cone Size Dimensione della confezione
15507980 24/29 (Condenser), 24/29 (Flask) pezzi 5
15567970 29/32 (Condenser), 29/32 (Flask) pezzi 5
15577970 19/26 (Condenser), 19/26 (Flask) pezzi 5
15587970 19/26 (Condenser), 24/29 (Flask) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15507980 Fornitore Quickfit N. del fornitore SH7/43
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.15€
    352.60€ / pezzi 5
    Risparmia 70.55€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 10-03-2027
Used in distillation assemblies.
  • Used in distillation assemblies to prevent raw liquid carrying over from flask to condenser
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Distillation assemblies to prevent raw liquid 'carrying over' from flask to condenser
Cone Size 24/29 (Condenser), 24/29 (Flask)
Product Type Sloping Splash Head