Learn More
Adattatore presa/cono Quickfit™
Descrizione
Quickfit™ Tubing Adapter with Side-arm for attachment of rubber hose
- With sidearm for the attachment of rubber hose etc
- Detachable plastic screwthread connector allows flexible tubing to be fitted easily and safely
Specifica
Specifica
| Cone Size | 14/23 |
| Include | Connettore filettato in plastica rimovibile |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
| Product Type | Adattatore per tubi con derivazione laterale |
| N. giunto rastremato standard | 14/23 |