Learn More
Adattatore per vuoto Quickfit™
Codice prodotto. 11392095
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
110mm
140 mm
140mm
150 mm
165mm
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
N. giunto rastremato standard:
19/26
24/29
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Cone Size N. giunto rastremato standard Dimensione della confezione
11392095 140mm 24/29 19/26 Pezzo
11382095 140 mm 19/26 19/26 Pezzo
11302105 150 mm 24/29 24/29 Pezzo
11372095 110mm 14/23 19/26 Pezzo
11312105 165mm 29/32 24/29 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11392095 Fornitore Quickfit N. del fornitore RA3/23/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.48€
    52.14€ / pezzi 1
    Risparmia 10.34€
    16% Sconto
In stock
Per travasare liquidi in contenitori di vetro sotto vuoto. L'adattatore per recipiente di raccolta sottovuoto QuickFit™ viene fornito con un braccio laterale per facilitare il collegamento con il generatore di vuoto.
Deliver liquids between glass containers under vacuum. QuickFit™ vacuum receiver adapter comes with a side arm for easy attachement to vacuum supply.
  • Delivery stem within cone
  • With sidearm for connection to a vacuum supply
  • Easy connection to flexible tubing via detachable plastic screwthread connector
Specifica
Cone Size 24/29
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flexible tubing
Altezza (sistema imperiale) 5.51in.
Altezza (sistema metrico) 140mm
Include Detachable Plastic screw thread connector, delivery stem, side-arm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Vacuum receiver angled adapter
N. giunto rastremato standard 19/26