Description
Per la pulizia di superfici interne, attrezzi o prodotti. I panni Quiltec™ I offrono una capacità di assorbimento estremamente elevata. Questi panni resistenti in poliestere sono ideali per applicazioni in camera bianca.
- Questi panni con bordi sigillati offrono una capacità di assorbimento estremamente elevata. Due strati di tessuto in poliestere imbottito tagliati a laser e sigillati insieme per creare tasche dove è possibile raccogliere ulteriore liquido.
- La struttura in poliestere imbottito a due strati rende il panno durevole, con un'eccezionale capacità di assorbimento—assorbe più del doppio della capacità di un panno a strato singolo
- Contenuto estremamente basso di particelle e fibre—ideale per la pulizia di superfici interne di strumenti di lavoro, la pulizia di prodotti o per operazioni di pulizia generiche
Order Info
Lavati e confezionati in camera bianca di Classe ISO 4.
Specifications
Specifications
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Materiale | Poliestere |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 3 e 4 |
| Monouso | Monouso |
| Dimensioni (L x P) | 30 x 30 cm (12 x 12 pollici) |
| Show More |