Learn More
Quinagolide hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428497
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16428497 5 mg 5mg
16406306 100 mg 100mg
16405838 10 mg 10mg
16401987 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16428497 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13736A
MedChemExpress Quinagolide hydrochloride is a selective dopamine D2 receptor agonist, also is a prolactin inhibitor.
Quinagolide hydrochloride is a selective dopamine D2 receptor agonist, also is a prolactin inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Quinagolide hydrochloride
CAS 94424-50-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H34ClN3O3S
Quantità 5 mg
Sinonimo CV205-502 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 3.85 mg/mL (8.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2C(C[C@](N(CCC)C[C@@H](NS(N(CC)CC)(=O)=O)C3)([H])[C@@]3([H])C2)=CC=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 432.02
Peso formulazione 432.02
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only