missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quinagolide hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200101164
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16428497 5 mg 5mg
16406306 100 mg 100mg
16405838 10 mg 10mg
16401987 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16428497 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13736A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Quinagolide hydrochloride is a selective dopamine D2 receptor agonist, also is a prolactin inhibitor.

Quinagolide hydrochloride is a selective dopamine D2 receptor agonist, also is a prolactin inhibitor.

Specifica

Materiale o nome chimico Quinagolide hydrochloride
CAS 94424-50-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H34ClN3O3S
Quantità 5 mg
Sinonimo CV205-502 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 3.85 mg/mL (8.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2C(C[C@](N(CCC)C[C@@H](NS(N(CC)CC)(=O)=O)C3)([H])[C@@]3([H])C2)=CC=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 432.02
Peso formulazione 432.02
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.