Learn More
Quinaldic acid, 98%
Codice prodotto. 11499502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499502 100 g 100g
11479502 5 g 5g
11489502 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499502 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10192.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 93-10-7 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-10-7
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.17
Numero MDL MFCD00006752
InChI Key LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinaldic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, quinaldinic acid, 2-carboxyquinoline, quinaldate, 2-quinolinylcarboxylic acid, 2-quinoline carboxylic acid, 2-quinolinecarboxylate, 2-quinaldic acid, 2-quinolinecarbocylic acid
PubChem CID 7124
ChEBI CHEBI:18386
IUPAC Name quinoline-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinaldic acid
Punto di fusione 156°C to 159°C
Quantità 100 g
Beilstein 126322
Indice di Merck 14,8046
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 98%