Learn More
Quinaldic acid, 99%
Codice prodotto. 10371384 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10371384 50 g Bottiglia in vetro 50g
10542771 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10371384 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171050500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 93-10-7 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-10-7
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.17
Numero MDL MFCD00006752
InChI Key LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinaldic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, quinaldinic acid, 2-carboxyquinoline, quinaldate, 2-quinolinylcarboxylic acid, 2-quinoline carboxylic acid, 2-quinolinecarboxylate, 2-quinaldic acid, 2-quinolinecarbocylic acid
PubChem CID 7124
ChEBI CHEBI:18386
IUPAC Name quinoline-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinaldic acid
Punto di fusione 159.0°C to 161.0°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Beilstein 22, 71
Indice di Merck 15, 8162
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alkali solutions,soluble in alcohol
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Needle-like Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quinaldic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.