missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quinaldic Acid Sodium Salt, TRC

Codice prodotto. 30409608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409608 250 mg 250mg
30418142 2.5 g -
30409752 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30409608 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ585008250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 16907-79-2
Formula molecolare C10H6NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 195.15
IUPAC Name sodium;quinoline-2-carboxylate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc2ccccc2n1

Specifica

Materiale o nome chimico Quinaldic Acid Sodium Salt
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H7NO2.Na/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-6H,(H,12,13);/q;+1/p-1
Peso formulazione 195.0296
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.