Learn More
Quinaldine, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10085683
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
91-63-4
C10H9N
143.19
MFCD00006756
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
7060
2-methylquinoline
CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
91-63-4
C10H9N
143.19
MFCD00006756
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
7060
2-methylquinoline
CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Quinaldine
Nota nome 97%
Punto di fusione -2.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0580g/mL
Punti di ebollizione 248.0°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.6070 to 1.6120
Quantità 1 L
Beilstein 20, 387
Indice di Merck 15, 8163
Gravità specifica 1.058
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,ether and alcohol
Peso formulazione 143.19
Percent Purity 95+%
Forma fisica Crystalline Powder