Learn More
Quinaldine, 96%
Codice prodotto. 11495433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495433 25 g 25g
11405443 100 g 100g
11415443 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495433 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13412.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
It is an anaesthetic used in fish transportation. Used in preparation of oil-soluble dyes. Also used in anti-malaria drugs, in manufacturing dyes, food colorants , pharmaceuticals and pH indicators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an anaesthetic used in fish transportation. Used in preparation of oil-soluble dyes. Also used in anti-malaria drugs, in manufacturing dyes, food colorants , pharmaceuticals and pH indicators.
Solubility
Soluble in water (2.5g/L).
Notes
Air and Light Sensitive. Store in dark and away from air. Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from acid chlorides and acid anhydrides. It may discolor to brown upon storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-63-4
Formula molecolare C10H9N
Molecular Weight (g/mol) 143.19
Numero MDL MFCD00006756
InChI Key SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
PubChem CID 7060
IUPAC Name 2-methylquinoline
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinaldine
Punto di fusione -2°C
Densità 1.058
Punti di ebollizione 247°C to 248°C
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.612
Quantità 25 g
Beilstein 110309
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,8047
Informazioni di solubilità Soluble in water (2.5g/L).
Peso formulazione 143.19
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quinaldine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinaldine