Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quinaldine red, pure
Codice prodotto. 10200023 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10200023 5 g Glass bottle 5g
10620545 25 g Glass bottle 25g
10638994 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10200023 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 377510050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 117-92-0 | C21H23IN2 | 430.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117-92-0
Formula molecolare C21H23IN2
Molecular Weight (g/mol) 430.33
Numero MDL MFCD00011968
InChI Key JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide
PubChem CID 5702759
SMILES [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Quinaldine red
Nota nome Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Black/Green or Blue to Gray
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
IUPAC Name 2-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl}-1-ethylquinolin-1-ium iodide
Peso formulazione 430.32
Grado Pure