Learn More
Quinaldine Red, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quinaldine Red |
| CAS | 117-92-0 |
| Formula molecolare | C21H23N2 . I |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1-Ethyl-2-(p-dimethylaminostyryl)quinoline Iodide, 2-(p-Dimethylaminostyryl)quinoline Ethiodide, 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide, Eastman 1361, NK 92, alpha-(p-Dimethylaminophenylethylene)quinoline Ethiodide, 2-[p-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium Iodide |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 4-[(E)-2-(1-ethylquinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylaniline;iodide |
| Molecular Weight (g/mol) | 430.3 |
| Peso formulazione | 430.0906 |