Learn More
Quinalphos free hydroxy, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quinalphos free hydroxy |
| CAS | 1196-57-2 |
| Nomi componenti o analita | Quinalphos free hydroxy |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H6 N2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Sinonimo | 2-Quinoxalinol (7CI), 1,2-Dihydroquinoxalin-2-one, 2-Hydroxyquinoxaline, 2-Quinoxalinone, 2-Quinoxalone, 3-Quinoxalinone, NSC 13154, Quinoxaline-2-ol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Oc1cnc2ccccc2n1 |
| Vedi altri risultati |