Learn More
Quinapril hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492146
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492146 500 mg 500mg
16408336 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492146 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0477
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.
Quinapril (hydrochloride) (CI-906) is a prodrug that belongs to the angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor class of medications.
Specifica
Materiale o nome chimico Quinapril hydrochloride
CAS 82586-55-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H31ClN2O5
Quantità 500 mg
Sinonimo CI-906
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.54 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (105.27 mM)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)CC3=C(C=CC=C3)C1)O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 474.98
Peso formulazione 474.98
Percent Purity 99.05%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only