Learn More
Quinazoline, 98%
Codice prodotto. 11471097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11471097 1 g 1g
11481097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11471097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24094.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 253-82-7 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Anti-malarial agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 253-82-7
Formula molecolare C8H6N2
Molecular Weight (g/mol) 130.15
Numero MDL MFCD00006712
InChI Key JWVCLYRUEFBMGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenmiazine, 1,3-benzodiazine, 1,3-diazanaphthalene, 5,6-benzopyrimidine, benzo a pyrimidine, chinazolin, unii-ub9qur18nl, ub9qur18nl, benzopyrimidine
PubChem CID 9210
ChEBI CHEBI:36621
IUPAC Name quinazoline
SMILES C1=CC=C2N=CN=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinazoline
Punto di fusione 45°C to 48°C
Punti di ebollizione 243°C
Punto d'infiammabilità 106°C (224°F)
Quantità 1 g
Indice di Merck 14,8053
Peso formulazione 130.15
Percent Purity 98%