Learn More
Quinhydrone, 98%
Codice prodotto. 10511514 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10511514 25 g Bottiglia in vetro 25g
10598902 100 g Bottiglia in vetro 100g
10405861 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10511514 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 418770250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Quinhydrone, 98%, Quantity: 100g, Packaging: Glass bottle, Green, Melting Point: 168 deg.C to 172 deg.C, Molecular Weight: 218.21, Percent Purity: 98%, Assay Percent Range: 48.0 to 52% Hydroquinone (HPLC), CAS: 106-34-3, ChEBI: CHEBI:26491, Density: 1.4000g/mL | CAS: 106-34-3 | C12H10O4 | 218.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-34-3
Formula molecolare C12H10O4
Molecular Weight (g/mol) 218.21
Numero MDL MFCD00010310
InChI Key BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
IUPAC Name benzene-1,4-diol;cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinhydrone
Punto di fusione 168°C to 172°C
Colore Green
Densità 1.4000g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 48.0 to 52% Hydroquinone (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 8174
Gravità specifica 1.4
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,ammonia,alcohol,ether,insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 218.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quinhydrone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.