Learn More
Quinhydrone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10070340 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10070340
Marca: Fisher Chemical Q/0120/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 106-34-3
Punto di fusione 168°C
Colore Green
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C12H10O4
Numero MDL MFCD00010310
Quantità 100 g
Sinonimo quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
InChI Key BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
IUPAC Name benzene-1,4-diol;cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 218.21
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
Peso formulazione 218.21g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quinhydrone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.