Learn More
R&D Systems™ Quinidine
Codice prodotto. 18732574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18732574 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18732574 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4108/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Blocks sodium and potassium channels
Class IA antiarrythmic; reduces both Na+ and K+ channel currents, including INa, IKr and IKs. Prolongs QT and induces torsade de pointes (TdP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Quinidine
CAS 56-54-2
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C20H24N2O2
Peso formulazione 324.42
Purezza 85%
Peso molecolare 324.42