Learn More
Quinidine, 98%, anhydrous
Codice prodotto. 10380954 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10380954 100 g Bottiglia in vetro 100g
10194410 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10380954 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163681000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56-54-2 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-54-2
Formula molecolare C20H24N2O2
Molecular Weight (g/mol) 324.42
Numero MDL MFCD00135581,MFCD00198096
InChI Key LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Sinonimo quinidine, +-quinidine, chinidin, pitayine, cin-quin, 8r,9s-quinidine, conquinine, conchinin, quinidex, conchinine
PubChem CID 441074
ChEBI CHEBI:28593
SMILES COC1=CC=C2N=CC=C([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinidine
Punto di fusione 170.0°C to 175.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 8176
Rotazione specifica + 256.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/2000mL (20°C)- 1g/800mL (100°C). Other solubilities: 1g/36mL alcohol- soluble in methanol,1g/56mL ether- 1g/1.6mL chloroform,practically insoluble in petroleum ether
IUPAC Name (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Peso formulazione 324.42
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quinidine, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico