Learn More
Quinidine, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quinidine |
| CAS | 56-54-2 |
| Nomi componenti o analita | Quinidine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C20 H24 N2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Quinidine Sulfate Imp. A (EP), Quinidine Imp. A (EP), Quinine Dihydrochloride Imp. A (EP), Quinine Imp. A (EP), Quinidine, (+)-Quinidine, (8R,9S)-Quinidine, Chinidin, Cinquin, Conchinin, Conchinine, Conquinine, Kinidin, Pitayin, Pitayine, Quindine, beta-Quinidine, beta-Quinine, Quinine Hydrochloride Impurity A, Quinine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 |
| Vedi altri risultati |