Learn More
Quinidine, MedChemExpress
Descrizione
Quinidine is an antiarrhythmic agent. Quinidine is a potent, orally active, selective cytochrome P450db inhibitor. Quinidine is also a K+ channel blocker with an IC50 of 19.9 μM, and can induce apoptosis. Quinidine can be used for malaria research.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quinidine |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 56-54-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H24N2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (154.12 mM) ∣Ethanol : 14.29 mg/mL (44.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@@]2([H])[C@@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C34 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only