Learn More
Quinine, 95%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11466172 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11466172 100 g
11436172 10 g
11446172 25 g
11456172 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11466172 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210279280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Identificatori chimici
CAS 130-95-0
Formula molecolare C20H24N2O2
Molecular Weight (g/mol) 324.42
Numero MDL MFCD00198096
InChI Key LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Sinonimo quinine, chinin, chinine, --quinine, qualaquin, 6'-methoxycinchonidine, 8s,9r-quinine, chininum, quinine sulfate, quinina
PubChem CID 129316724
IUPAC Name (R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifica
Quantità 100 g