Learn More
Quinine, MedChemExpress
Descrizione
Quinine is an alkaloid derived from the bark of the cinchona tree, acts as an anti-malaria agent. Quinine is a potassium channel inhibitor that inhibits WT mouse Slo3 (KCa5.1) channel currents evoked by voltage pulses to +100 mV with an IC50 of 169 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quinine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 130-95-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H24N2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (308.24 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H](C1=CC=NC2=C1C=C(OC)C=C2)[C@@]3([H])[N@](C[C@@H]4C=C)CC[C@H]4C3 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only