Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quinine sulfate dihydrate, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quinine sulfate dihydrate |
| Nota nome | 99+% |
| Punto di fusione | 233°C to 235°C |
| Colore | Beige to Brown or Yellow |
| Residuo della combustione | 0.1 % max. |
| Perdita all'essiccatura | 3% to 5% (105°C) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 50 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Quinine sulfate dihydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.