Learn More
Quinine sulfate dihydrate, specified according to the requirements of USP
Codice prodotto. 15299295 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15299295 100 g Bottiglia in vetro 100g
15279295 5 g Glass Bottle 5g
15289295 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15299295 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 418781000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6119-70-6
Formula molecolare C40H54N4O10S
Molecular Weight (g/mol) 782.95
Numero MDL MFCD00150790
InChI Key ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
PubChem CID 134129495
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Quinine sulfate dihydrate
Punto di fusione 153.0°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
IUPAC Name (R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;sulfuric acid;tetrahydrate
Peso formulazione 782.96
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quinine sulfate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.