Learn More
Quinocetone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quinocetone (technical product) |
| CAS | 81810-66-4 |
| Formula molecolare | C18 H14 N2 O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-Propen-1-one, 1-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-, N,N'-dioxide, 1-(3-Methyl-1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, NSC 621477, Quinocetone |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H14N2O3/c1-13-18(17(21)12-11-14-7-3-2-4-8-14)20(23)16-10-6-5-9-15(16)19(13)22/h2-12H,1H3/b12-11+ |
| SMILES | Cc1c(C(=O)\C=C\c2ccccc2)[n+]([O-])c3ccccc3[n+]1[O-] |
| IUPAC Name | (E)-1-(3-methyl-1,4-dioxidoquinoxaline-1,4-diium-2-yl)-3-phenylprop-2-en-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 306.32 |
| Peso formulazione | 306.1004 |