Learn More
Quinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10234350 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10234350 250 g 250g
10335910 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10234350 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore Q/0150/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 123-31-9
Formula molecolare C6H6O2
Molecular Weight (g/mol) 110.112
Numero MDL 2339
InChI Key QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC Name benzene-1,4-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Specifications
Punto di fusione 170°C
Colore White
pH 3.75
Punti di ebollizione 285°C
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 250 g
Peso formulazione 110.11g/mol
Forma fisica Solid