Learn More
Quinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10335910 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10335910 500 g 500g
10234350 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10335910 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore Q/0150/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 123-31-9
Formula molecolare C6H6O2
Molecular Weight (g/mol) 110.112
Numero MDL 2339
InChI Key QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC Name benzene-1,4-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Specifica
Punto di fusione 170°C
Colore White
pH 3.75
Punti di ebollizione 285°C
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
Peso formulazione 110.11g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroquinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.